Flacons de laboratoire, Premium, avec bouchons à vis, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
1127075 1127076 1127077 1127078
215-2059EA 52.1 EUR InStock
215-2059 215-2060 215-2061 215-2062
Flacons de laboratoire, Premium, avec bouchons à vis, DURAN®
Flacons Flacons en verre
En verre borosilicaté 3,3 transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique, résistance élevée aux chocs thermiques (160 K)
  • Précision d'échelle de ±5%, avec graduations inversées permettant de lire les volumes retirés
  • Le système complet se compose du flacon, du bouchon et de la bague anti-gouttes ; conformité aux normes USP/FDA
Le flacon de laboratoire Premium est l'étape suivante dans l'élaboration des flacons de laboratoire standard. L'échelle sur le flacon est précise à ±5% et les graduations inversées supplémentaires permettent de lire à la fois le niveau de remplissage actuel et les volumes retirés. Le flacon permet d'assurer la sécurité et la fiabilité pour l'utilisateur avec un certificat de lot. Enfin, le bouchon à vis du flacon est hautement résistant à la température et est équipé d'une bague anti-gouttes (en TpCh260). Ce bouchon peut être utilisé à des températures comprises entre –196 et +200 °C et dispose également d'un joint en silicone recouvert de PTFE. Il assure une étanchéité exceptionnelle pour les milieux liquides et en phase gazeuse. Le bouchon et la bague anti-gouttes ne contiennent aucune coloration, pour éviter toute contamination des fours, étuves de séchage et armoires de stérilisation par des colorants dissous. Chaque flacon porte un code de traçabilité. Cet identificateur de lot constitue une référence pratique pour obtenir des informations, telles que l'heure de fabrication, la qualité du verre et la conformité aux normes. Contrairement aux flacons standard, un certificat correspondant est inclus avec les produits fournis.
Numéro de lot imprimé.
Certifications: ISO 4796-1 et DIN ISO 718
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité