Flacons, à col étroit, avec bouchon à vis, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
BNL0060PN BNL0500P BNL1000P BNL0030PN BNL0150PN
215-0522EA 21.9 EUR InStock
215-0522 215-0525 215-0526 215-4058 215-3108
Flacons, à col étroit, avec bouchon à vis, Azlon®
Flacons Flacons en plastique
PEBD translucide, avec bouchon à vis en PP
  • Bonne résistance chimique, résistance thermique jusqu'à +80 °C
  • Plus souples et plus résistants aux impacts que les flacons en PE-HD
Parfaitement adaptés au stockage d'une grande variété de liquides et d'applications d'échantillonnage.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité