Screw caps
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41326032 41326040 41326055 41326018 41326025 41326028
215-2803EA 0.5 EUR InStock
215-2803 215-2802 HECH41326055 HECH41326018 HECH41326025 HECH41326028
Screw caps
Capuchons Bouchons pour flacons
En PP, noir.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à +110 °C
  • Uniquement pour les flacons 215-2814 à 215-2819
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité