Flacons à col étroit en verre ambré
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41280006 41280012 41280018 41280024 41280030 41280036 41282006 41282012 41282018 41282024 41282030 41282036
215-1253EA 9.2 EUR InStock
215-1253 215-1254 215-1255 215-1256 215-1257 215-1258 215-1273 215-1274 215-1275 215-1276 215-1277 215-1278
Flacons à col étroit en verre ambré
Flacons Flacons en verre
En verre sodocalcique transparent ou brun, bouchon rodé en PE.
  • Bonnes propriétés physiques et chimiques
  • Ne supportent pas les charges thermiques élevées
  • Stables et robustes
Le verre ambré protège les substances photosensibles.
DIN 12036, ISO 4796
Certifications: DIN 12036, ISO 4796.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité