Flacons à col étroit avec bouchon à rodage normalisé
Fournisseur: Kavalier
N632414126050 N632414126500 N632414226050 N632414226250 N632414226950
215-1750EA 14.1 EUR InStock
215-1750 215-1753 215-1758 215-1760 215-1763
Flacons à col étroit avec bouchon à rodage normalisé
Flacons Flacons en verre
Soda-lime glass, clear or amber, with standard ground joint and glass stopper.
  • Bonnes propriétés physiques et chimiques
  • Ne supportent pas les températures élevées
  • Bouchons en verre massif échangeables
Ambré pour protéger les substances photosensibles.
DIN 12036, ISO 4796
Certifications: DIN 12036, ISO 4796
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité