Flacons à col large avec bord serti, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
211812408 211813601 211814409 211815405 211816307 211817303 211818608 211819107
215-1374EA 18.2 EUR InStock
215-1374 215-1419 215-1376 215-1420 215-1421 215-1422 215-1380 215-1381
Flacons à col large avec bord serti, DURAN®
Flacons Flacons en verre
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN® avec col non rodé.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance aux températures élevées
  • Dilatation thermique minimale offrant une résistance relativement élevée aux changements de température
  • Verre de type I selon USP, EP et JP
Ronds, avec indication du volume et zone d'inscription blanche.
Certifications: DIN 12038.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité