Pissettes à col étroit, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2403-0125 2403-0250 2403-0500 2403-1000
215-8121EA 166 EUR InStock
215-8121 215-8122 215-8123 215-8124
Pissettes à col étroit, Nalgene®
Flacons Pissettes
En PTFE/FEP, avec bouchon vaporisateur en ETFE.
  • Excellente résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de +205 °C, autoclavables
  • Anti-fuites
Avec une excellente résistance chimique et une faible perméabilité. Idéal pour travaux d'analyses de traces sans risque de contamination. Sans phtalates. Embout découpable pour accélérer le débit.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité