Pissettes à col étroit, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2401-0125 2401-0250 2401-0500 2401-1000
215-8103EA 32.2 EUR InStock
215-8103 215-8104 215-8105 215-8106
Pissettes à col étroit, Nalgene®
Flacons Pissettes
En PE-BD, translucide, avec bouchon vaporisateur en PP.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à +80 °C
  • Bouchon et tige moulés d'une seule pièce pour une parfaite étanchéité
Économiques, souples et faciles à presser. À utiliser avec les solutions générales telles que l'eau, le savon, les acides dilués et les alcalis dilués. Embout découpable pour accélérer le débit.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité