Pissettes à col étroit
Fournisseur: KARTELL
1633 1634
215-6411EA 6.1 EUR InStock
215-6411 215-6412
Pissettes à col étroit
Flacons Pissettes
LDPE, translucent.
  • Bonne résistance chimique
  • Thermorésistantes jusqu'à 75 °C
  • Très pratiques, faciles à presser
Tube de distribution stable intégré dans le flacon avec bec d'écoulement et capuchon attaché. La séparation entre le tube de distribution et le bouchon à vis permet d'éviter les écoulements en cas de réchauffement ou de dilatation du milieu contenu dans la pissette.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité