Pissette intégrale à col étroit, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
BGF130P BGF136P
215-0490EA 37.3 EUR InStock
215-0490 215-0494
Pissette intégrale à col étroit, Azlon®
Flacons Pissettes
LDPE, translucent, with PP spray cap.
  • Slim hexagonal cross section makes the bottles particularly suited to smaller hands
  • Precision tip is ideal for use as a dropper or for fine liquid jet dispensing
Ergonomic wash bottles with an integral moulded dispensing tube and removable jet tip.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité