Wash bottles, narrow neck
Fournisseur: MURRAY, S & CO LTD
L780/01 L780/02
215-0965EA 9.2 EUR InStock
215-0965 215-0966
Wash bottles, narrow neck
Flacons Pissettes
LDPE, translucent with jet.
  • Bonne résistance chimique
  • Thermorésistantes jusqu'à 80 °C
  • Antifuites
Economical, soft and very easy to press. For use with general solutions such as water, soap, dilute acids and dilute alkalis.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité