Pissettes à col large, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2407-0500 2407-1000
215-0111EA 44.7 EUR InStock
215-0111 215-0112
Pissettes à col large, Nalgene®
Flacons Pissettes
En LDPE translucide avec bouchon type pissette en PP
  • Bonne résistance chimique
  • Thermorésistants jusqu'à +80 °C
  • Antifuites
With wide, very practical filling aperture. Soft, very easy to squeeze.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité