VWR®, Flacons à col large avec bouchon à visser
Fournisseur: VWR Collection
215-5685EA 90.2 EUR InStock
215-5685 215-5684 215-5683 215-5682 215-5681
VWR®, Flacons à col large avec bouchon à visser
Flacons Flacons en plastique
En PP translucide.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant up to +121 °C (for 20 minutes), prolonged use up to +100 °C
  • Leakproof
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for liquids, pastes and granular material. The wide opening allows easy filling. Can be filled with hot substances. Come with easy to read blue graduations.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité