L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Flacons à col large avec bouchons à visser
Fournisseur: VWR Collection
215-5630EA 14.2 EUR InStock
215-5630 215-5631 215-5632 215-5633 215-5634 215-5635 215-5636
VWR®, Flacons à col large avec bouchons à visser
Flacons Flacons en plastique
En PE-BD translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Étanches, souples et résistants aux chocs
Pour le prélèvement, le stockage et le transport d'échantillons liquides, milieux pâteux et granulés. Le col large permet un nettoyage et un remplissage aisés. Sans graduation.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité