Flacons, col moyen avec bouchon à visser, série 307
Fournisseur: Kautex
307-770066 307-770067 307-770070 307-770073
215-2331EA 24 EUR InStock
215-2331 215-2332 215-2333 215-2334
Flacons, col moyen avec bouchon à visser, série 307
Flacons Flacons en plastique
HDPE, round, natural colour, with closure, with graduations.
  • Embossed contents scale
  • Easy to fill
  • Easy to clean
  • Leakproof
  • Multi-purpose bottles for laboratories and industry
  • The neck opening means that the bottles are easy to fill and clean
  • Halal certified
Polypropylene screw closure.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité