Flacons à col large avec bouchon à visser
Fournisseur: KARTELL
1608 1610 1612 1614 1616 1618
215-0139EA 3.6 EUR InStock
215-0139 215-0140 215-0141 215-0142 215-0143 215-0144
Flacons à col large avec bouchon à visser
Flacons Flacons en plastique
LDPE, translucent with LDPE screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to 75 °C
  • With graduations, leakproof
Multipurpose bottles for a wide variety of uses. Easy filling and dispensing of powders, pastes and liquids.
DIN 13316 and DIN 168
Certifications: DIN 13316 and DIN 168
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité