Flacons à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2189-0001 2189-0002 2189-0004 2189-0008 2189-0016 2189-0032
215-1033EA 75 EUR InStock
215-1033 215-1034 215-1035 215-1036 215-1037 215-1038
Flacons à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PE-HD translucide, bouchon à visser en PP.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance thermique de −100 à +120 °C
  • Étanches
Ces flacons économiques, à usage unique et incassables sont conçus pour le prélèvement, le transport et le stockage d'échantillons en toute sécurité. Ils sont adaptés au stockage longue durée sans exposition directe aux rayons UV.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité