Flacons à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2107-0008 2107-0016 2107-0032
215-7244EA 82.2 EUR InStock
215-7244 215-7245 215-7246
Flacons à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En polyméthylpentène (PMP) translucide avec bouchon à visser en PP.
  • Résistance chimique
  • Résistance thermique de +145 °C, autoclavables
  • Etanches
Utilisables dans le laboratoire et pour le prélèvement d'échantillons. Large ouverture pour un remplissage et une distribution rapides de poudres, pâtes et liquides.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité