Flacons de conditionnement, col large, avec bouchon à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
312189-0001 312189-0002 312189-0004 312189-0032 312185-0001 312185-0002 312189-0008 312185-0008 312185-0016 312189-0016 312185-0004 312185-0032
215-1138EA 1040 EUR InStock
215-1138 215-1139 215-1140 215-1162 215-1448 215-1449 215-1459 215-1451 215-1452 215-1472 215-1450 215-1458
Flacons de conditionnement, col large, avec bouchon à vis, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
PEHD translucide ou ambré, avec bouchon à vis PP.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à des températures comprises entre –100 et +120 °C
  • Fermeture étanche
Flacons incassables économiques pour le stockage et le transport de poudres ou de pâtes. Les flacons ambrés protègent les substances sensibles à la lumière.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité