L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Flacons à col large, carrés avec filetage, série 310
Fournisseur: Kautex
310-70538 310-70539 310-70540
215-3312EA 2.5 EUR InStock
215-3312 215-3313 215-3314
Flacons à col large, carrés avec filetage, série 310
Flacons Flacons en plastique
En PE-HD, translucide
  • Easy filling
  • Secure grip
  • Rectangular labelling field
  • Leakproof
  • Suitable for food
  • Halal certified
Conviennent pour l'emballage, le stockage et le transport de liquides, pâtes ou poudres. Large ouverture facilitant le remplissage, le vidage et le rinçage. La matière inerte permet l'emballage et le stockage de produits alimentaires. Avec surface de marquage.
Informations de commande:
Bottles are supplied without caps. Closures must be ordered separately.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité