VWR®, Flacons carrés à col large, avec bouchon à vis
Fournisseur: VWR Collection
215-7396EA 8.4 EUR InStock
215-7396 215-7394 215-7392
VWR®, Flacons carrés à col large, avec bouchon à vis
Flacons Flacons en plastique
En PE-HD, avec bouchon inviolable en PE-HD noir.
  • Bonne résistance chimique
  • Étanches
  • Peu encombrants
Perfect for sample collection, storage and transport. For liquids, pastes and granular material. The wide mouth allows easy filling and cleaning.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité