Bottles, wide neck, square, with screw cap, series 357
Fournisseur: Kautex
357-70546 357-70547
215-3207EA 33.9 EUR InStock
215-3207 215-3208
Bottles, wide neck, square, with screw cap, series 357
Flacons Flacons en plastique
HDPE, polygonal, natural colour, with screwed-on closure.
  • Wide neck opening
  • Easy to fill, easy to clean
  • Suitable for food
  • Not leakproof
  • Halal certified
Parfait pour la collecte, le stockage et le transport d'échantillons. Parfait pour les liquides, les pâtes et les granulés. Le col large simplifie le remplissage et le nettoyage. Sans graduations.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité