Flacons ronds à col large, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
BWH0060PN BLH0150P BWH0250PN BWH0500PN BWH1000PN BWH2000P BLH0100P BLH0125P BWH0030PN BLH0100BULK BLH0125BULK BWH0250BULK BWH0500BULK BWH1000BULK BWH2000BULK
215-0540EA 22.2 EUR InStock
215-0540 215-0389 215-0542 215-0544 215-0546 215-0547 215-3688 215-0518 215-0538 215-4073 215-4074 215-4076 215-4077 215-4078 215-4079
Flacons ronds à col large, Azlon®
Flacons Flacons en plastique
En PE-HD, flacons translucides et rigides avec bouchon à vis en PP.
  • Anti-fuites, design réduisant les joints
  • Contour intérieur lisse pour un versement efficace et une plus grande facilité de nettoyage
  • Pour un usage intensif et très résistant
  • Bonne résistance chimique
Idéal pour une large gamme de stockage des liquides, préparation des milieux et les applications d'échantillonnage. L'ouverture large permet un remplissage et un versement rapides des poudres, granulés et pâtes.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité