Flacons à col large avec bouchon à visser, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
LR1000-01 LR1000-03 LR1000-04 LR1000-05 LR1000-08 LR1000-09 LR100-01 LR100-03 LR100-04 LR100-05 LR100-12 LR150A-01 LR150A-02 LR150A-03 LR150A-07 LR2000-01 LR2000-03 LR250-01 LR250-02 LR250-04 LR250-05 LR250-07 LR250-09 LR250-11 LR500-01 LR500-02 LR500-04 LR500-05 LR500-06 LR500-07 LR100-10 LR100-07 LR100-08 LR100-13 LR1000-06 LR1000-17 LR1000-19 LR150A-06 LR150A-08 LR250-14 LR250-16 LR500-15 LR500-20 LR50A-02 LR50A-05 LR50A-01 LR50A-12 LR50A-18 LR1000-02 LR150A-04 LR250-06 LR500-03
215-3962EA 154 EUR InStock
215-3962 215-0744 215-0743 215-0742 215-0741 215-3965 215-3290 215-0749 215-0748 215-0747 215-0745 215-0752 215-0751 215-0754 215-0753 215-0758 215-0759 215-1295 215-0765 215-0764 215-3970 215-0762 215-0761 215-3971 215-0769 215-0768 215-0767 215-0771 215-0770 GOSSLR500-07 GOSSLR100-10 GOSSLR100-07 GOSSLR100-08 GOSSLR100-13 215-3963 215-3968 215-3969 GOSSLR150A-06 GOSSLR150A-08 215-3972 215-3973 GOSSLR500-15 215-3977 215-3238 215-2183 215-2184 215-3239 215-3240 215-0740 215-0755 215-0760 215-0766
Flacons à col large avec bouchon à visser, Corning® Gosselin™
Flacons Flacons en plastique
HDPE, translucent with screw caps.
  • Bottles are supplied capped aseptic or ionised
  • Excellent shock resistance
  • Wide neck, easy to fill
A range of round wide mouth bottles. Ideal for use in laboratory, production plant or in the field for storage of liquids, solids and powders.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité