Boîtes de congélation, Mr. Frosty, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5100-0001 5100-0050 5100-0036
479-3200EA 202 EUR InStock
479-3200 479-0967 479-0966
Boîtes de congélation, Mr. Frosty, Nalgene®
Boîtes Boîtes de congélation
Boîte en PC avec couvercle en PEHD bleu, porte-tubes en PEHD blanc et insert en mousse.
  • Contient de 12 à 18 tubes et un couvercle à vis maintient les échantillons à l'intérieur en cas de basculement accidentel du récipient
  • Aucun contact avec l'alcool : pas de capillarité, pas de retrait d'étiquette et aucun compromis sur l'impression manuelle du tube
Garantit une vitesse de refroidissement de 1 °C/minute, précise et reproductible, idéale pour une cryoconservation en vue de la récupération des cellules viables. Économique et facile à utiliser, ce dispositif requiert uniquement de l'alcool isopropylique et un congélateur mécanique. Instructions pas à pas indiquées sur l'étiquette.
Pour 12 cryotubes de 3,6 ; 4,5 ou 5,0 ml ou 18 cryotubes de 1,0 ; 1,2 ; 1,5 ou 2,0 ml.
Les conteneurs sont empilables et, s'ils sont remplis d'isopropanol, stockables à température ambiante afin de libérer de l'espace dans le congélateur.
Diamètre: 117 mm.
Taille de la fermeture: 120 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité