L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
PCR-Cooler and PCR Racks
Fournisseur: EPPENDORF
3881000.015 3881000.023 3881000.031 0030124.545
479-1160EA 121 EUR InStock
479-1160 479-1161 479-1162 713-0004
PCR-Cooler and PCR Racks
Refroidisseurs Refroidisseurs de paillasses
Eppendorf PCR-Racks for safe PCR sample storage/transport with color coding for easy identification - ideal for 0,1, 0,2, 0,5 ml tubes/strips. The PCR-Cooler keeps samples cool for 1hr+ post 2hrs in –20 °C, with temperature indicator for sample safety.
  • Handling system for sample set-up, protection, transport, and storage of sensitive samples - keeps your samples safe
  • Clear temperature indicator: Color of PCR-Cooler changes when temperature exceeds 7 °C
  • Accommodates PCR vessels as tubes, strips, or plates for flexible vessel usage
  • Dry incubation technology
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité