Glacières isothermes
Fournisseur: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
22254ZCL 30060
216-6981EA 107 EUR InStock
216-6981 216-6985
Glacières isothermes
Boîtes Boîtes de congélation
En PP bleu et blanc. Stables et robustes, ces glacières sont conçues pour le rangement et le transport d'échantillons et de matériaux sensibles à la température.
  • Sans CFC d'isolation, en mousse de PU dans le coffre et le couvercle
  • Fermeture hermétique avec joint en caoutchouc et la poignée de verrouillage
  • Excellente capacité de refroidissement (selon le modèle, jusqu'à 24 heures)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité