Cryoboîtes colorées, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
867013-0240 867013-0241 867013-0242 867013-0243 867013-0244 867013-0245
479-0057EA 89.3 EUR InStock
479-0057 479-0058 479-0059 479-0060 479-0061 479-0062
Cryoboîtes colorées, Nalgene®
Boîtes Boîtes pour cryotubes
En PC, autoclavables.
Pour le stockage et la congélation de cryotubes à des température de −196 à +121 °C. Les séparateurs sont colorés en concordance avec les code-couleurs usuels des cryoboîtes.
Couvercle transparent avec quadrillage pour une bonne visualisation.
Set: assortiment de 4 boîtes de chaque couleur: rouge, jaune, vert, bleu, gris et blanc.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité