Boîtes pour lames de microscopie
Fournisseur: KARTELL
276 277 278
631-9140EA 21 EUR InStock
631-9140 631-9141 631-9142
Boîtes pour lames de microscopie
Boîtes pour lames
Ces boîtes pour lames de microscopie sont très résistantes aux choc et dotées de couvercles amovibles.
  • Compartiments bien espacés pour faciliter la manipulation des lames
  • Numérotation pour liens de référence croisés, avec fiche d'inventaire correspondante
  • Ergots de positionnement permettant d'empiler les boîtes
W×D×H: 83×98×38 mm (for 25); 97×230×35 mm (for 50); 280×230×35 mm (for 100)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité