Boîtes de rangement et de distribution
Fournisseur: Brand
131900 131902
216-2847EA 271 EUR InStock
216-2847 216-2848
Boîtes de rangement et de distribution
Boîtes Distributeurs de boîtes
En PMMA, côtés blancs, avant transparent.
  • Chargement facile par le dessus et distribution facile par le clapet avant
  • L'avant transparent permet de vérifier facilement le contenu
  • Le couvercle et le clapet avant limitent la contamination par la poussière et d'autres particules
Idéal pour le stockage et la distribution d'une grande variété de petites pièces, telles que les pointes de pipettes, les microtubes, les seringues à usage unique, les canules, etc.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité