Conteneurs de déchets dangereux, Jollypack
Fournisseur: Allpack srl
LT20 LT40 LT60
129-1301EA 82.5 EUR InStock
129-1301 129-1302 129-1303
Conteneurs de déchets dangereux, Jollypack
Boîtes Boîtes à déchets
En carton ondulé de grande qualité, sachet en PE
  • Ils ont passé avec succès tous les tests d'approbation requis par les réglementations régissant la collecte et le transport des déchets hospitaliers nocifs pour l'organisme
  • Pliables, ce qui permet de gagner de l'espace de stockage
  • Construction facile: il suffit d'appuyer sur deux coins et les conteneurs sont prêts à l'emploi
  • Chaque conteneur est livré avec un sachet en PE et une barrette de scellage
  • Le couvercle comporte des attaches temporaires et permanentes qui garantissent son étanchéité, même en cas de chute accidentelle
Ces conteneurs s'utilisent pour la collecte, le stockage et le transport de déchets hospitaliers comportant un risque d'infection. Les conteneurs de ce type sont principalement utilisés dans les salles d'opération, les salles de naissance, les salles de dissection, les laboratoires... Ils correspondent, de par leur taille et leurs caractéristiques aux prototypes approuvés par l'institut BVT et sont totalement conformes aux réglementations ADR en vigueur.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité