L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Laboratory and artist brushes
Fournisseur: VEREINIGTE PINSELFABRIKEN
314G0 314G2
149-2140EA 0 EUR InStock
149-2140 149-2142
Laboratory and artist brushes
Brosses
Cette gamme de pinceaux permet diverses applications grâce à sa large gamme de formats.
  • Pinceau en poils de bovin
  • Pinceau en marte rouge avec manche laqué noir
  • Pinceau en poils de chèvre avec manche en bois oval
  • Large pinceau en poils d'ours avec manche plat
Set 1: 1 pinceau en poil de martre rouge de chaque grandeur 1 à 5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité