En acier inoxydable Seaux
Fournisseur: RSG
730.006 730.010 730.015 730.012
216-1520EA 127 EUR InStock
216-1520 216-1540 216-1541 216-0271
En acier inoxydable Seaux
Godets
Stainless steel, rust-proof, polished finish.
  • Excellente résistance chimique et thermique
  • Construction lourde, très stable
  • Couvercle disponible en option
Ces seaux avec graduation et anse permettent une utilisation en laboratoire et dans l'industrie. Un œillet d'anse sans joint et la surface lisse garantissent un nettoyage aisé et rapide.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité