Seaux, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
7012-0080 7012-0110 7012-0140
216-2127EA 77.5 EUR InStock
216-2127 216-0094 216-0095
Seaux, Nalgene®
Godets
En PP blanc.
  • Gradués
  • Très bonne résistance thermique et chimique
  • Autoclavables
Seau multi-usage universel sans bec verseur. Poignée avec revêtement en nylon pour une préhension renforcée et confortable.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité