L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Burettes à robinet latéral, Schellbach, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
13844 13847 13848
612-9941EA 150 EUR InStock
612-9941 612-9942 612-9943
Burettes à robinet latéral, Schellbach, BLAUBRAND®
Burettes
En verre borosilicaté 3.3, classe AS, certifiées conformes (marquage DE-M).
  • Étalonnées pour la distribution 'TD, Ex'
  • Les marques Schellbach, anneaux de marquage aux principales
  • Les marques et inscriptions en émail bleu à contraste élevé représentent la combinaison optimale de résistance et de lisibilité
Longueur: 800 mm.
Longueur: 800 mm
Certifications: DIN EN ISO 385
Informations de commande: Livrées avec un certificat de lot. Les burettes sont également disponibles avec un certificat individuel, un certificat individuel USP ou un certificatMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité