Burettes à robinet latéral, Schellbach
Fournisseur: HIRSCHMANN
3240160 3240170 3240175 3240360 3240370 3240375
612-9967EA 102 EUR InStock
612-9967 612-9968 612-9969 612-9970 612-9971 612-9972
Burettes à robinet latéral, Schellbach
Burettes
En verre DURAN®, classe AS.
  • Calibrées en écoulement 'Ex', certifiées conformes (marquage DE-M) avec numéro de lot
  • Bande photophore, trait circulaire aux points principaux
  • Graduation bleue
Longueur de la graduation: 500 mm
Scale length: 500 mm
Certifications: DIN EN ISO 385
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité