Burettes de Pellet à robinets latéral et intermédiaire, Schellbach
Fournisseur: HIRSCHMANN
354016060 354017060 354017560 354037060 354037560
612-4097EA 281 EUR InStock
612-4097 612-4098 612-4099 612-4101 612-4103
Burettes de Pellet à robinets latéral et intermédiaire, Schellbach
Burettes
En verre DURAN®, classe AS.
  • Calibrées en écoulement 'Ex', certifiées conformes (marquage DE-M) avec numéro de lot
  • Bande photophore, trait circulaire aux points principaux, graduation bleue
  • Mise à zéro automatique, robinets latéral et intermédiaire à clé en verre ou avec pointeau en PTFE
DIN EN ISO 385
Certifications: DIN EN ISO 385
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité