Burettes à robinet droit, Schellbach
Fournisseur: HIRSCHMANN
3110160 3110170 3110175 3110260 3110270 3110275
612-3533EA 72.5 EUR InStock
612-3533 612-3534 612-3536 612-3537 612-3538 612-3539
Burettes à robinet droit, Schellbach
Burettes
DURAN®, classe B.
  • Calibrées en écoulement 'Ex'
  • Traits de division, graduation bleue
Longueur de la graduation: 500 mm.
Scale length: 500 mm
Certifications: DIN ISO EN 385
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité