Burettes à robinet droit
Fournisseur: HIRSCHMANN
3120160 3120170 3120175
612-3541EA 106 EUR InStock
612-3541 612-3542 612-3543
Burettes à robinet droit
Burettes
En verre brun DURAN®, classe B.
  • Calibrées en écoulement 'Ex'
  • Traits de division, graduation blanche
  • Robinet à pointeau en verre
Longueur de la graduation: 500 mm
Certifications: DIN EN ISO 385
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité