VWR®, Pieds à coulisse numériques
Fournisseur: VWR Collection
819-0012EA 152 EUR InStock
819-0012 819-0013
VWR®, Pieds à coulisse numériques
Pieds à coulisse
En acier inoxydable. La durée de vie des piles est d'environ 10000 heures.
  • Molette ergonomique activée par le pouce, pour une lecture rapide des résultats
  • Grand écran numérique facilitant la lecture
  • Acier résistant à la poussière et à l'humidité
Mise à zéro du curseur pour n'importe quelle localisation des becs mobiles, mise à zéro automatique à la fermeture des becs de mesure. Déplacement du zéro permet de mesurer des différences sans calcul supplémentaire.
Poids: 255 g.
Information de livraison: Informations de livraison: Livrés avec certificat fourni par un laboratoire de calibrage ISO 17025 accrédité par l'association américaine A2LA, permettant d'assurer la traçabilité de l'instrument par rapport aux normes NIST.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité