Porte-flacons de sécurité avec bouchon à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6501-2500 6501-4000
216-4426EA 136 EUR InStock
216-4426 216-4427
Porte-flacons de sécurité avec bouchon à vis, Nalgene®
Portoirs Portoirs pour flacons
Ces portoirs permettent le stockage et le transport de flacons d'acides ou de produits chimiques de 2,5 ou 4 litres. Ils s'adaptent aux flacons avec une anse au niveau du col.
En PE-BD, couvercle en PC.
  • Couvercle de sécurité maintenu par la poignée autour du flacon pendant le transport
  • Bouchon transparent qui protège les flacons, code couleur pour l'identification des flacons d'acides
  • Bouchon à vis pour vider le flacon sans avoir à le retirer du conteneur
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité