VWR®, Portoir de sécurité pour flacons
Fournisseur: VWR
VWR®
611-1385EA 125 EUR InStock
VWRU56608-972 VWRU56608-975 VWRU56608-980 611-1385 611-1384 VWRU56608-982 611-1383 VWRU56608-970 611-1382 611-1381
VWR®, Portoir de sécurité pour flacons
Portoirs Portoirs pour flacons
Ces conteneurs de transport très résistants à la traction sont conçus pour assurer le transport sécurisé des flacons contenant des acides, des alcalis et des solvants.
Caoutchouc, coloré.
  • Forme de la poignée spécialement conçue pour un transport aisé
  • Seuil de température de service de −45 à +110 °C ; stérilisables à la vapeur
  • La localisation des anneaux au bas du conteneur permet de garantir qu'il existe un espace d'environ 25 mm entre le flacon et la paroi du conteneur
Petits conteneurs
Maintien des flacons d’une contenance de 0,5 à 1 litre.
Grands conteneurs
Maintien des flacons d’une contenance de 2,5 à 4 litres.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité