VWR®, Cartouches de chromatographie Flash
Fournisseur: VWR Collection
554-0265
554-0265EA 224 EUR InStock
554-0265 554-3536
VWR®, Cartouches de chromatographie Flash
Colonnes pour chromatographie
Résistance à tous les solvants de phase normale utilisés.
  • Permettent le chargement d'échantillons liquides ou solides
  • Compression axiale de la silice: pas de volume mort
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité