Cartouches d'extraction en phase solide, LiChrolut®
Fournisseur: Merck
1.02014.0001 1.02023.0001 1.02122.0001 1.19687.0001 1.19847.0001 1.19849.0001 1.19855.0001 1.19127.0001
1.02014.0001EA 307 EUR InStock
1.02014.0001 1.02023.0001 1.02122.0001 1.19687.0001 1.19847.0001 1.19849.0001 1.19855.0001 1.19127.0001
Cartouches d'extraction en phase solide, LiChrolut®
Colonnes pour chromatographie
Les cartouches et accessoires LiChrolut® pour extraction en phase solide sont fabriqués selon des critères rigoureux. Toutes les cartouches pour extraction en phase solide (SPE) sont en polypropylène, sauf mention contraire. Elles sont compatibles avec tous les instruments automatisés et les robots pour extraction en phase solide. Trois critères essentiels sont soigneusement contrôlés.
  • Reproductibilité d'un lot à l'autre - chaque sorbant est testé pour vérifier sa résistance par rapport à des composés polaires et non polaires
  • Élimination des particules fines - les sorbants présentent une répartition étroite de la taille des particules, avec pratiquement aucune particule fine
  • Contamination : les tubes et les sorbants de haute pureté sont utilisés et prélavés avant d'être emballés, pour des produits exempts de contamination
EN - Pour l'extraction non polaire sur une phase polymère
SCX - Pour l'extraction par échange de cations
TSC - Pour une analyse en mode mixte d'analytes cationiques et neutres
* Pour l'analyse des ultratraces
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité