Chambres de culture cellulaire, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
139446 164327 167695 170009 140004 165250
734-2028EA 1380 EUR InStock
734-2028 734-2082 732-2606 734-2105 734-2187 732-2603
Chambres de culture cellulaire, Nunc™
Bioréacteurs
En PS haute transparence, stériles. Les systèmes de culture de masse permettent la production à l'échelle industrielle de vaccins, anticorps monoclonaux ou produits pharmaceutiques.
  • Pour les cellules adhérentes ; s'utilisent également pour les cultures en suspension
  • La cinétique de croissance n'a pas évolué depuis la culture à l'échelle du laboratoire
  • Existe en versions 1, 2, 10 et 40 plateaux pour une évolution aisée
  • Faible risque de contamination
  • Le traitement de surface certifié Nunclon™Δ assure d'excellentes conditions de fixation et de croissance des cellules
L×l (plateau): 335×205 mm.
Tray L×W: 335×205 mm
Informations sur les accessoires: *Contenu du kit de démarrage : connecteur PC, filtre d'évent, capuchon d'adaptateur de filtre blanc, couvercles de protection, pinces à tubes et tubulures en silicone.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité