Grattoirs de cellules
Fournisseur: Greiner Bio-One
541070_100 541080_100
391-3010EA 462 EUR InStock
391-3010 391-3011
Grattoirs de cellules
Grattoirs de cellules
Conçus pour faciliter l'élimination mécanique en douceur des cellules adhérentes sur les surfaces de croissance. Chaque grattoir est doté d'une lame pivotante de 18 mm (angle de pivotement de 60°), qui permet d'accéder aux surfaces difficiles d'accès.
  • Conception optimisée pour une récolte maximale
  • Contact uniforme avec la surface de culture avec tension minimale
  • Récolte de cellules efficace même sur les surfaces difficiles d'accès
  • Réduire toute accumulation de la suspension cellulaire au niveau de la structure de la lame
Conditionnement: Emballage individuel.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité