L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Fournisseur: VWR Collection
612-1560EA 150 EUR InStock
612-1560 612-1561
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Étaleurs Étaleurs de cellules
En PS, stériles. La partie inférieure de l'étaleur présente une surface arrondie totalement lisse, exempte de bords rugueux et d'imperfections. Cela permet même l'étalement d'échantillons liquides sur la surface des plaques de gélose sans rayer ni couper le milieu.
  • Surface traitée pour une meilleure adhésion des gouttelettes
  • Non toxiques
  • Irradiés aux rayons gamma
Longueur totale: 145 mm (±1 mm) ; longueur de l'étaleur: 38 mm (±0,5 mm).
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Couleur Emballage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Étaleurs en L bleu Individuel 500 612-1560
Étaleurs en L bleu 5/sachet 1.000 612-1561
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité