Étaleurs microbiologiques
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F377360009 F377360006
391-2007EA 39.9 EUR InStock
391-2007 391-2006
Étaleurs microbiologiques
Étaleurs Étaleurs de cellules
Pour étaler des cellules sur la surface d'une boîte de gélose afin de former des colonies individuelles. Ces étaleurs inoxydables possèdent une pointe triangulaire lisse avec une barre d'étalement droite.
  • La petite taille est idéale pour les boîtes de 6 cm et la grande taille pour les boîtes de 9 cm
  • Autoclavable, pouvant être stérilisé à la flamme
Longueur totale : 203 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité