Anses d'inoculation
Fournisseur: FISCHER LABORTECHNIK GMBH
6317121 6317122
631-7121EA 105 EUR InStock
631-7121 631-7122
Anses d'inoculation
Étaleurs Aiguilles et inoculateurs
90% de platine, 10% d'iridium
Ø fil: 0,5 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité