VWR®, Anses d'inoculation, jetables
Fournisseur: VWR
VWR®
612-9358EA 70.2 EUR InStock
612-9358 612-9357 612-9356 612-9355 612-9354 612-9353 612-9352 612-9351
VWR®, Anses d'inoculation, jetables
Étaleurs Aiguilles et inoculateurs
En PS stérile. Ces inoculateurs assurent une humidification uniforme et un transfert de liquide complet. Disponibles sous forme rigide ou souple avec des bords lisses pour éviter toute entaille sur la surface du milieu.
  • Stérilisation par rayonnement gamma
  • Code couleur
  • Tige hexagonale pour une manipulation aisée
Information de livraison: Fournies avec un certificat d'étalonnage dans chaque boîte.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité